Documenti
309516
Sigma-Aldrich
N-Methyl-N-phenylurethane
96%
Sinonimo/i:
Ethyl N-methyl-N-phenylcarbamate
About This Item
Formula condensata:
C6H5N(CH3)CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.515 (lit.)
P. eboll.
243-244 °C (lit.)
Densità
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)N(C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2/c1-3-13-10(12)11(2)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,3H2,1-2H3
QHGZFCAIXRVHID-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup