Documenti fondamentali
309249
Sigma-Aldrich
Thallium(I) sulfide
About This Item
Formula condensata:
Tl2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
440.83
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Stringa SMILE
[Tl]S[Tl]
InChI
1S/S.2Tl
YYOMHJQQXKRHAM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)