Key Documents
308587
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(trimethylsilyl)-1,4-butanediamine
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H28N2Si2
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
95%
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)NCCCCN[Si](C)(C)C
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)