Documenti
307777
Sigma-Aldrich
Ethyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
98%
Sinonimo/i:
(S)-5-Oxoproline ethyl ester, L-Pyroglutamic acid ethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H11NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.17
Beilstein:
82621
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Attività ottica
[α]19/D +3.3°, c = 10 in ethanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
P. eboll.
176 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
47-51 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CCOC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-3-4-6(9)8-5/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
QYJOOVQLTTVTJY-YFKPBYRVSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup