Documenti
307327
Sigma-Aldrich
1,4,10-Trioxa-7,13-diaza-cyclopentadecane
97%
Sinonimo/i:
Kryptofix® 21
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H22N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.29
Beilstein:
607391
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
88-91 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1COCCNCCOCCOCCN1
InChI
1S/C10H22N2O3/c1-5-13-6-2-12-4-8-15-10-9-14-7-3-11-1/h11-12H,1-10H2
STHIZMRUXPMSCW-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3