Key Documents
306924
Sigma-Aldrich
2-Bromohexanoyl bromide
95%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CH(Br)COBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.95
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.503 (lit.)
P. eboll.
85-90 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.628 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(Br)C(Br)=O
InChI
1S/C6H10Br2O/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4H2,1H3
CSFUYRGXBNPTSR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Bromohexanoyl bromide may be used in chemical synthesis studies.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)