Documenti fondamentali
306746
Sigma-Aldrich
Phenyl trimethylsilylmethyl sulfone
95%
Sinonimo/i:
(Phenylsulfonylmethyl)trimethylsilane, (Trimethylsilyl)methyl phenyl sulfone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16O2SSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.38
Beilstein:
1960911
Numero MDL:
Saggio
95%
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)CS(=O)(=O)c1ccccc1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)