Documenti fondamentali
305642
Sigma-Aldrich
Diethyl (2-chloroethyl)phosphonate
95%
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CH2P(O)(OC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
P. eboll.
92-94 °C/4 mmHg (lit.)
Densità
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOP(=O)(CCCl)OCC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)