Documenti fondamentali
305634
Sigma-Aldrich
Bis(2-chloroethyl) methylphosphonate
95%
About This Item
Formula condensata:
CH3P(O)(OCH2CH2Cl)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Saggio
95%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Indice di rifrazione
n20/D 1.47 (lit.)
P. eboll.
124-125 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
1.344 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CP(=O)(OCCCl)OCCCl
InChI
1S/C5H11Cl2O3P/c1-11(8,9-4-2-6)10-5-3-7/h2-5H2,1H3
IPTIBLAAEZFRHZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)