Key Documents
305375
Sigma-Aldrich
(3-Bromobutyl)triphenylphosphonium bromide
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(Br)CH2CH2P(C6H5)3Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
478.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Saggio
99%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
152-155 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].CC(Br)CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H23BrP.BrH/c1-19(23)17-18-24(20-11-5-2-6-12-20,21-13-7-3-8-14-21)22-15-9-4-10-16-22;/h2-16,19H,17-18H2,1H3;1H/q+1;/p-1
IYGZLKJGEFSHJB-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)