Key Documents
303437
Sigma-Aldrich
Furfuryl sulfide
98%
Sinonimo/i:
Difurfuryl monosulfide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.556 (lit.)
P. eboll.
135-143 °C/14 mmHg (lit.)
Punto di fusione
29-34 °C (lit.)
Stringa SMILE
C(SCc1ccco1)c2ccco2
InChI
1S/C10H10O2S/c1-3-9(11-5-1)7-13-8-10-4-2-6-12-10/h1-6H,7-8H2
UYLKDZXJEKFFHJ-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)