Documenti fondamentali
303089
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylpyridine
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3F4N
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.414 (lit.)
P. ebollizione
130-131 °C (lit.)
Densità
1.44 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1c(F)c(F)nc(F)c1F
InChI
1S/C6H3F4N/c1-2-3(7)5(9)11-6(10)4(2)8/h1H3
VMJPFTHPDLREJZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)