Documenti fondamentali
302899
Sigma-Aldrich
4,4′-Dimethylbenzoin
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H16O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)C(O)C(=O)c2ccc(C)cc2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)