Key Documents
302082
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(chloromethyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
99%
About This Item
Formula condensata:
ClCH2Si(CH3)2OSi(CH3)2CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.27
Beilstein:
506631
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
P. eboll.
204.5-205 °C (lit.)
Densità
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(CCl)O[Si](C)(C)CCl