301884
Phenyl 2-pyridyl ketoxime
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
154-156 °C (lit.)
Stringa SMILE
O\N=C(/c1ccccc1)c2ccccn2
InChI
1S/C12H10N2O/c15-14-12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-13-11/h1-9,15H/b14-12+
RSJDEVMJZLLAHS-WYMLVPIESA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Qualità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges