Documenti fondamentali
301639
Sigma-Aldrich
α,α,α,2,3,5,6-Heptafluoro-p-xylene
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H3F7
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.10
Numero MDL:
Saggio
98%
Stringa SMILE
Cc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F7/c1-2-4(9)6(11)3(8(13,14)15)7(12)5(2)10/h1H3
JBZHWNXMZYBXDQ-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)