Documenti fondamentali
301051
Sigma-Aldrich
Methyl 3,5-dibromo-4-methylbenzoate
98%
About This Item
Formula condensata:
Br2C6H2(CH3)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
88-90 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1cc(Br)c(C)c(Br)c1
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)