Documenti fondamentali
301000
Sigma-Aldrich
Allyl(chloromethyl)dimethylsilane
98%
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCH2Si(CH3)2CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.449 (lit.)
P. ebollizione
63-66 °C/50 mmHg (lit.)
Densità
0.907 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(CCl)CC=C
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
28 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)