Documenti
299782
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene
96%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(I)NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Punto di fusione
77-79 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(F)cc(I)c1
InChI
1S/C6H3FINO2/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)9(10)11/h1-3H
MXPYCSFCKXSPAB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3