Documenti fondamentali
298379
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3-Hydroxybutyric acid sodium salt
optical purity ee: 99% (GLC)
Sinonimo/i:
Sodium (S)-3-hydroxybutyrate
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)CH2CO2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.09
Beilstein:
4210229
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Attività ottica
[α]20/D +13.5°, c = 5 in H2O
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
Punto di fusione
149-153 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].C[C@H](O)CC([O-])=O
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)