Documenti fondamentali
298018
Sigma-Aldrich
Didecyldimethylammonium bromide solution
80 wt. % in ethanol/water (15:5)
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)9]2N(CH3)2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
406.53
Numero MDL:
Concentrazione
80 wt. % in ethanol/water (15:5)
Stringa SMILE
[Br-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)