297771
4-Methylpyridazine
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.521 (lit.)
P. eboll.
98-100 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccnnc1
InChI
1S/C5H6N2/c1-5-2-3-6-7-4-5/h2-4H,1H3
AIKUBOPKWKZULG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
222.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
106 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter