295086
trans-2-Butene
≥99%
Sinonimo/i:
β-trans-Butylene, (2E)-2-Butene, (E)-2-Butene, 2-trans-Butene, 2-trans-Butylene, E-Butene, trans-1,2-Dimethylethylene, trans-2-Butylene, trans-Butene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2 (vs air)
Tensione di vapore
2575 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
615 °F
Limite di esplosione
9.7 %
P. eboll.
1 °C (lit.)
Punto di fusione
−105 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC=CC
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
IAQRGUVFOMOMEM-ONEGZZNKSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Compatible with the following:
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Portagomma
Raccomandato
Regolatore
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves