Documenti fondamentali
294969
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tribromo-2,4,6-trichlorobenzene
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6Br3Cl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
418.14
Numero MDL:
Saggio
98%
Stringa SMILE
Clc1c(Br)c(Cl)c(Br)c(Cl)c1Br
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)