Documenti fondamentali
293555
Sigma-Aldrich
4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzaldehyde
96%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2N(CH2)3OC6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.543 (lit.)
Densità
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
amine
Stringa SMILE
CN(C)CCCOc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C12H17NO2/c1-13(2)8-3-9-15-12-6-4-11(10-14)5-7-12/h4-7,10H,3,8-9H2,1-2H3
ZYOHTXKOHWSJMZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzaldehyde may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)