Documenti
293180
Sigma-Aldrich
Triethyl phosphonoacetate-1-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Ethyl 2-(diethoxyphosphinyl)acetate-1-13C
About This Item
Formula condensata:
(C2H5O)2P(O)CH213CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Olefinations
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. eboll.
142-145 °C/9 mmHg (lit.)
Densità
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CCO[13C](=O)CP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H17O5P/c1-4-11-8(9)7-14(10,12-5-2)13-6-3/h4-7H2,1-3H3/i8+1
GGUBFICZYGKNTD-VJJZLTLGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105.00 °C - closed cup