Documenti fondamentali
292680
Sigma-Aldrich
Methyl-β-D-glucopyranoside hemihydrate
99%
Sinonimo/i:
β-Methyl-D-glucoside, Methyl β-D-glucopyranoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14O6 · 0.5H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.19
Beilstein:
81567
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D −32.6°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
111-113 °C (lit.)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)