Documenti fondamentali
292451
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-4,4a,5,6,7,8-Hexahydro-4a-methyl-2(3H)-naphthalenone
97%
Sinonimo/i:
(R)-(−)-10-Methyl-1(9)-octal-2-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16O
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.24
Beilstein:
2046095
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
Saggio
97%
Attività ottica
[α]19/D −208.3°, c = 1 in ethanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.525 (lit.)
P. ebollizione
155 °C/17 mmHg (lit.)
Densità
1.018 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@]12CCCCC1=CC(=O)CC2
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)