Documenti fondamentali
292346
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(trimethylsilyl)propionate
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H18O2Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.31
Beilstein:
1759717
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
95%
Densità
0.878 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H18O2Si/c1-5-10-8(9)6-7-11(2,3)4/h5-7H2,1-4H3
JCANPYOQOFSGFD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
53 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)