Documenti fondamentali
292338
Sigma-Aldrich
2,3,5-Trichlorobenzaldehyde
98%
About This Item
Formula condensata:
Cl3C6H2CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
73-75 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1cc(Cl)c(Cl)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H3Cl3O/c8-5-1-4(3-11)7(10)6(9)2-5/h1-3H
DJYRZTCLVDKWBL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,3,5-Trichlorobenzaldehyde has been used:
  • in the synthesis of α-keto amide, a key intermediate in the synthesis of the sodium channel blocker, GW356194
  • for labelling of amine groups of brominated mercat-modified poly(tetrafluoroethylene-co-hexafluoropropylene) thin films
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Regiochemical observations on the lithiation of 1, 2, 4-trichlorobenzene and reaction with DMF and oxamide electrophiles in THF.
Burton AJ, et al.
Tetrahedron Letters, 44(30), 5653-5656 (2003)
Defining the surface chemistry of ammonia-modified poly (tetrafluoroethylene-co-hexafluoropropylene) films.
Tong YW and Shoichet MS.
Macromolecules, 32(10), 3464-3468 (1999)