Documenti fondamentali
29177
Sigma-Aldrich
(S)-4-Chloro-1,2-epoxybutane
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7ClO
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥98.5:1.5 (GC)
Stringa SMILE
ClCC[C@H]1CO1
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)