Documenti
291439
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-2-methylallylamine
98%
About This Item
Formula condensata:
H2C=C(CH3)CH2NHC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4221 (lit.)
P. eboll.
104.5-105 °C (lit.)
Densità
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCNCC(C)=C
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
44.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter