291021
Iodine monobromide solution
1.0 M in methylene chloride
Sinonimo/i:
Bromine monoiodide, Bromoiodide, Iodine bromide, Iodobromine
About This Item
Prodotti consigliati
Concentrazione
1.0 M in methylene chloride
Densità
1.458 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
BrI
InChI
1S/BrI/c1-2
CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3