290793
6-Amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid monohydrate
90%
About This Item
Saggio
90%
Stringa SMILE
O.Nc1ccc2cc(cc(O)c2c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO4S.H2O/c11-7-2-1-6-3-8(16(13,14)15)5-10(12)9(6)4-7;/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15);1H2
UDDZFUCCXGYYGP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- aminoazo and hydroxyazo dyes
- water dispersible graphene
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges