Documenti fondamentali
290688
Sigma-Aldrich
4-Acetamido-4′-isothiocyanato-2,2′-stilbenedisulfonic acid disodium salt hydrate
technical grade, 80%
Sinonimo/i:
Disodium 4-acetamido-4′-isothiocyanato-stilben-2,2′-disulfonate, SITS
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H12N2Na2O7S3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
498.46 (anhydrous basis)
Beilstein:
9177451
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Grado
technical grade
Saggio
80%
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].CC(=O)Nc1ccc(\C=C\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)N=C=S)c(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C17H14N2O7S3.2Na/c1-11(20)19-15-7-5-13(17(9-15)29(24,25)26)3-2-12-4-6-14(18-10-27)8-16(12)28(21,22)23;;/h2-9H,1H3,(H,19,20)(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/b3-2+;;
NPAWAMRXPHRVQY-WTVBWJGASA-L
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)