Documenti fondamentali
290521
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluorocinnamic acid
97%
Sinonimo/i:
3-(Pentafluorophenyl)-2-propenoic acid
About This Item
Formula condensata:
C6F5CH=CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
154-156 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C\c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)