Documenti
289582
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-3-methylpyrazine
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.503 (lit.)
P. eboll.
57 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.987 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCc1nccnc1C
InChI
1S/C7H10N2/c1-3-7-6(2)8-4-5-9-7/h4-5H,3H2,1-2H3
LNIMMWYNSBZESE-UHFFFAOYSA-N