Documenti fondamentali
289450
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-1-naphthoic acid
96%
About This Item
Formula condensata:
FC10H6CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Punto di fusione
224-227 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(F)c2ccccc12
InChI
1S/C11H7FO2/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H,(H,13,14)
DEWIOKQDRWFLFW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Fluoro-1-naphthoic acid is an inhibitor of Yersinia PTP YopH. It contains an extended aromatic system and its IC50 value was measured.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Fubo Liang et al.
The Journal of biological chemistry, 278(43), 41734-41741 (2003-07-31)
Yersinia are causative agents in human diseases ranging from gastrointestinal syndromes to Bubonic Plague. There is increasing risk of misuse of infectious agents, such as Yersinia pestis, as weapons of terror as well as instruments of warfare for mass destruction.