Documenti fondamentali
289302
Sigma-Aldrich
Rubidium acetate
≥99.8% trace metals basis
Sinonimo/i:
Acetic acid rubidium salt
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2Rb
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.53
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
≥99.8% trace metals basis
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
[Rb+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Rb/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
FOGKDYADEBOSPL-UHFFFAOYSA-M
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Alana L Rister et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 30(2), 248-255 (2018-11-11)
Steroids represent an interesting class of small biomolecules due to their use as biomarkers and their status as scheduled drugs. Although the analysis of steroids is complicated by the potential for many isomers, ion mobility spectrometry (IMS) has previously shown