Documenti
288209
Sigma-Aldrich
Tetraphenylgermane
96%
Sinonimo/i:
Tetraphenyl germanium
About This Item
Formula condensata:
Ge(C6H5)4
Numero CAS:
Peso molecolare:
381.06
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Saggio
96%
Punto di fusione
230-235 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)[Ge](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20Ge/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20H
ILEXMONMGUVLRM-UHFFFAOYSA-N