Documenti
285064
Sigma-Aldrich
Methyl δ-aminolevulinate hydrochloride
95%
Sinonimo/i:
5-Amino-4-oxopentanoic acid methyl ester, 5-Aminolevulinic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11NO3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.62
Numero CE:
Numero MDL:
Saggio
95%
Stringa SMILE
Cl.COC(=O)CCC(=O)CN
InChI
1S/C6H11NO3.ClH/c1-10-6(9)3-2-5(8)4-7;/h2-4,7H2,1H3;1H
UJYSYPVQHFNBML-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3