Documenti fondamentali
283703
Sigma-Aldrich
3-Methoxythietane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41100000
ID PubChem:
Stringa SMILE
COC1CSC1
InChI
1S/C4H8OS/c1-5-4-2-6-3-4/h4H,2-3H2,1H3
RTZXOYWQMBKWJN-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)