Documenti
283274
Sigma-Aldrich
trans-10,11-Dibromodibenzosuberone
97%
Sinonimo/i:
10,11-Dibromo-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H10Br2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
366.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
213 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Br[C@@H]1[C@@H](Br)c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3