Documenti fondamentali
281786
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-2,2-dimethyloxirane
97%
Sinonimo/i:
1,2-Epoxy-1-methoxy-2-methylpropane, 2,2-Dimethyl-3-methoxyoxirane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.13
Beilstein:
102777
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Saggio
97%
Stringa SMILE
COC1OC1(C)C
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
64.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
18 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)