280984
1-Methylxanthine
98%
Sinonimo/i:
2,6-Dihydroxy-1-methylpurine
About This Item
Saggio
98%
Punto di fusione
≥300 °C
Stringa SMILE
CN1C(=O)Nc2nc[nH]c2C1=O
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-5(11)3-4(8-2-7-3)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,12)
MVOYJPOZRLFTCP-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3