Documenti
280356
Sigma-Aldrich
2-Bromotetradecanoic acid
98%
Sinonimo/i:
2-Bromomyristic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)11CHBrCOOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.27
Beilstein:
1781090
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Saggio
98%
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C14H27BrO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(15)14(16)17/h13H,2-12H2,1H3,(H,16,17)
GBBKJNDQLLKTCX-UHFFFAOYSA-N