Documenti fondamentali
277886
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3,5-diamino-2-pyrazinecarboxamide
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6ClN5O
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
219-221 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N
InChI
1S/C5H6ClN5O/c6-2-4(8)11-3(7)1(10-2)5(9)12/h(H2,9,12)(H4,7,8,11)
UYTQEWLAYXCJEC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Diego Alvarez de la Rosa et al.
The Journal of general physiology, 124(4), 395-407 (2004-09-29)
The serum and glucocorticoid induced kinase 1 (SGK1) participates in the regulation of sodium reabsorption in the distal segment of the renal tubule, where it may modify the function of the epithelial sodium channel (ENaC). The molecular mechanism underlying SGK1