Key Documents
277479
Sigma-Aldrich
2-Phenylbutyrophenone
98%
Sinonimo/i:
1,2-Diphenyl-1-butanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H16O
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Stringa SMILE
CCC(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)