275883
3-Chloro-2-nitrobenzoic acid
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
237-239 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccc(Cl)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
VCHSXYHBMFKRBK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- 2-amino-3-chlorobenzonitrile
- 3-chloro-2-nitrobenzaldehyde
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3