Documenti
275093
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(2-hydroxy-α-phenylbenzylidene)ethylenediamine
99%
About This Item
Formula condensata:
[HOC6H4C(C6H5)=NCH2-]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
420.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
Saggio
99%
Punto di fusione
162-163 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccccc1\C(=N\CC\N=C(\c2ccccc2)c3ccccc3O)c4ccccc4
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3